Learn More
Acide nitrotéréphtalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436017 100 g 100g
11416017 5 g 5g
11426017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25043.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 610-29-7 | C8H5NO6 | 211.129 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-29-7
Formule moléculaire C8H5NO6
Poids moléculaire (g/mol) 211.129
Numéro MDL MFCD00007141
Clé InChI QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitroterephthalic acid, 2-nitroterephthalic acid, 2-nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-nitro, terephthalic acid, nitro, 2-nitroterephthalicacid, 2-nitroterephthalate, 5-nitroterephthalic acid, acmc-1au2u
CID PubChem 69122
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitroterephthalic acid
Point de fusion 270°C to 272°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 211.13
Pourcentage de pureté 99%