Learn More
Nitrovin Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrovin hydrochloride |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H12N6O6.ClH/c15-14(16)18-17-9(1-3-10-5-7-12(25-10)19(21)22)2-4-11-6-8-13(26-11)20(23)24;/h1-8H,(H4,15,16,18);1H |
| Poids de la formule | 396.0585 |