Learn More
Nitroxoline, MedChemExpress
Code produit 16412319
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16412319 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16412319 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1159
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
MedChemExpress Nitroxoline is an antibiotic that has proven to be very effective at combating biofilm infections.
Nitroxoline is an antibiotic that has proven to be very effective at combating biofilm infections.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitroxoline
Forme physique Solid
CAS 4008-48-4
Couleur Light Green
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H6N2O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme 8-Hydroxy-5-nitroquinoline 5-Nitro-8-quinolinol
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (657.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=C([N+]([O-])=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 190.16
Poids de la formule 190.16
Pourcentage de pureté 99.51%
Qualité Research