Learn More
Sulfoxyde de nizatidine, TRC
Code produit 30476730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476730 100 mg -
30471287 25 mg 25mg
30473773 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30476730 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN598510100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102273-13-2
Formule moléculaire C12 H21 N5 O3 S2
Poids moléculaire (g/mol) 347.46
Synonyme (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Nizatidine Imp. C (EP)
Nom IUPAC 1-N'-[2-[[2-[(diméthylamino)méthyl]-1,3-thiazol-4-yl]méthylsulfinyl]éthyle]-1-N-méthyl-2-nitroéthylène-1,1-diamine
SMILES CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1csc(CN(C)C)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H21N5O3S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-22(20)9-10-8-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,8,13-14H,4-5,7,9H2,1-3H3
Poids de la formule 347.1086