Learn More
NM107, MedChemExpress
Code produit 16493988
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493988 10 mg
16444996 100 mg
16440347 50 mg
16416707 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16493988 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10468
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
MedChemExpress NM107 (2'-C-Methylcytidine) is an nucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) NS5B polymerase, the EC50 of NM107 in the wild-type replicon cells is 1.85 μM.
NM107 (2'-C-Methylcytidine) is an nucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) NS5B polymerase, the EC50 of NM107 in the wild-type replicon cells is 1.85 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau NM107
CAS 20724-73-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H15N3O5
Quantité 10 mg
Synonyme 2'-C-Methylcytidine NM-107
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (388.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (194.37 mM)
SMILES NC(C=CN1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@]2(C)O)=NC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 257.24
Poids de la formule 257.24
Pourcentage de pureté 98.9%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus