Learn More
NMDA, MedChemExpress
Description
NMDA is a specific agonist for NMDA receptor mimicking the action of glutamate, the neurotransmitter which normally acts at that receptor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | NMDA |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 6384-92-5 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H9NO4 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonyme | N-Methyl-D-aspartic acid |
| Informations sur la solubilité | H2O : 33.33 mg/mL (226.53 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (67.97 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |