Learn More
NMI 8739, MedChemExpress
Description
NMI 8739 is a dopamine D2 autoreceptor agonist, which is an amine conjugate of the DHA carrier and the neurotransmitter dopamine.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | NMI 8739 |
| CAS | 129024-87-9 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C30H41NO3 |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : 100 mg/mL (215.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (215.68 mM) |
| SMILES | CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 463.65 |
| Poids de la formule | 463.65 |
| Afficher plus |