Learn More
NMS-859, MedChemExpress
Code produit 16496886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496886 100 mg
16496758 10 mg
16492837 50 mg
16409317 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16496886 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15714
MedChemExpress NMS-859 is a potent, covalent VCP (p97) inhibitor, with IC50s of 0.37 and 0.36 μM for wild-type VCP in the presence of 60 μM and 1 mM ATP in cells, respectively.
NMS-859 is a potent, covalent VCP (p97) inhibitor, with IC50s of 0.37 and 0.36 μM for wild-type VCP in the presence of 60 μM and 1 mM ATP in cells, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau NMS-859
CAS 1449236-96-7
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H12ClN3O3S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 42 mg/mL (120.07 mM)
SMILES O=S1(C2=CC=CC=C2C(NC3=CC(NC(CCl)=O)=CC=C3)=N1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 349.79
Poids de la formule 349.79
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death