Learn More
Invitrogen™ Réactif de marquage des protéines No-Stain™
Code produit 16351358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
Un kit standard permettra de marquer 10 mini gels ou 10 membranes de la taille de mini-gels
Un kit standard permettra de marquer 40 mini gels ou 40 membranes de la taille de mini-gels
Gel Compatibility:
Gels protéiques prémoulés mini, gels protéiques prémoulés midi
Tout type de gel et toute chimie de gel
Conditionnement:
10 réactions
40 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Gel Compatibility Conditionnement
16351358 Un kit standard permettra de marquer 10 mini gels ou 10 membranes de la taille de mini-gels Gels protéiques prémoulés mini, gels protéiques prémoulés midi 10 réactions
16341358 Un kit standard permettra de marquer 40 mini gels ou 40 membranes de la taille de mini-gels Tout type de gel et toute chimie de gel 40 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16351358 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A44717
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Réactif de marquage protéique covalent rapide, facile à utiliser, appliqué à une membrane après transfert d’un gel. Permet d’obtenir une détection linéaire sensible des protéines pour la normalisation protéique totale en rapport avec les données de transfert Western. Le réactif sans colorant Invitrogen peut également être utilisé comme un colorant pour gel sensible et rapide permettant de visualiser les protéines dans un gel.
The Invitrogen No-Stain Protein Labeling Reagent provides a flexible, accurate, rapid, and reliable method to visualize and normalize proteins in a gel or on a membrane (post-transfer). It forms covalent bonds to proteins in gels or on membranes within 10 minutes, does not require any de-staining steps, and can be instantly visualized using any commonly available imager. No-Stain reagent does not require any particular gels or other reagents and is compatible with gel stains and western workflows.
  • Marquage au format flexible — À utiliser avec le gel protéique de votre choix pour marquer l’ensemble des protéines membranaires post-transfert. Ou utilisez-le comme coloration protéique rapide après avoir procédé à l’électrophorèse des gels que vous ne prévoyez pas de transférer.
  • Protocole facile à utiliser — Mélanger et incuber avec la membrane transférée. Le temps de réaction est de 10 minutes. La coloration sur gel est une réaction prenant également 10 minutes.
  • Visualisation flexible — Large gamme de systèmes d’acquisition à utiliser avec une source lumineuse UV, LED verte ou fluorescente (∼ 488 mm), notamment le système d’imagerie iBright FL1500, pour capturer une image.
  • Précision de la normalisation protéique totale — Produit conçu pour effectuer une normalisation protéique totale de précision sur une large gamme linéaire de détection des protéines : 1–80 μg de protéines totales chargées par puits.
  • Signal sensible et stable — Les bandes protéiques sont détectées jusqu’à 20 ng et le signal est compatible avec la détection d’anticorps en aval.
  • La normalisation protéique totale est une méthode utile pour obtenir des données de transfert Western précises et quantitatives, car les protéines ménagères peuvent souvent être affectées par les conditions expérimentales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Réactif pour le marquage des protéines
Contenu et stockage • Activateur No-Stain, 200 µl, stocker entre -5 et -30°C
• Dérivatisation No-Stain, 200 µl, stocker entre -5 et -30°C
• 2 x tampons de marquage No-Stain, 5 mL, stocker à 15 – 30°C
Description Le réactif de marquage des protéines sans coloration forme des liaisons covalentes avec les chaînes latérales d’acides aminés de lysine sur toutes les protéines
À utiliser avec (équipement) Compatible avec une large gamme de dispositifs d’imagerie dotés de sources lumineuses UV ou à fluorescence, par exemple, le dispositif d’imagerie iBright
Nbre de réactions Un kit standard permettra de marquer 10 mini gels ou 10 membranes de la taille de mini-gels
Durée de fonctionnement 10 minutes
Conditions d’expédition Neige carbonique
Méthode de détection Fluorescence
Gel Compatibility Gels protéiques prémoulés mini, gels protéiques prémoulés midi
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits Invitrogen
Quantité 1 kit
À utiliser avec (application) Compatible avec toutes les étapes d’immunodétection en aval (blocage, liaison d’anticorps, détection par chimiluminescence ou fluorescence)