Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nobilétine
Code produit 16641842 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16641842 250 mg 250mg
16631842 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16641842 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 463522500
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 478-01-3 | C21H22O8 | 402.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 478-01-3
Formule moléculaire C21H22O8
Poids moléculaire (g/mol) 402.40
Clé InChI MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-chromen-4-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)C1=CC(=O)C2=C(OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nobiletin
Point de fusion 138.0°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 402.39