Learn More
Nobiletin, MedChemExpress
Descrizione
Nobiletin is a poly-methoxylated flavone from the citrus peel that improves memory loss. Nobiletin is a retinoid acid receptor-related orphan receptors (RORs) agonist. Nobiletin can reduce reactive oxygen species (ROS) levels in differentiated C2C12 myotubes and has anti-inflammation and anti-cancer properties, including anti-angiogenesis, anti-proliferation, anti-metastasis and induced apoptosis.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Nobiletin |
| CAS | 478-01-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H22O8 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (124.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=C(OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C13 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 402.39 |
| Poids de la formule | 402.39 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?