Learn More
Nobiletin, TRC
Code produit 30466092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466092 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466092 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN633500250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nobiletin
CAS 478-01-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C21 H22 O8
Quantité 250 mg
Synonyme 4H-1-Benzopyran-4-one','2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-, Flavone','3',4',5,6,7,8-hexamethoxy- (7CI,8CI), Nobiletin (6CI), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3',4',5,6,7,8-Hexamethoxyflavone, 5,6,7,8,3',4'-Hexamethoxyflavone, NSC 618903, NSC 76751
Formule InChI InChI=1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
SMILES COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)-5,6,7,8-tétraméthoxychromén-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 402.39
Poids de la formule 402.1315
Pourcentage de pureté >95