Learn More
R&D Systems™ Nocodazole
Description
Microtubule inhibitor; inhibits mitosis. Also inhibits autophagosome-lysosome fusion. Enhances homology-directed repair (HDR) efficiency 9 to 31% (depending on cell cycle phase) and increases Cas9-mediated gene editing frequencies.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Nocodazole |
| CAS | 31430-18-9 |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C14H11N3O3S |
| Poids de la formule | 301.32 |
| Pureté | >95% |
| Poids moléculaire | 301.32 |