Learn More
Nocodazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10383912 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10383912 50 mg Flacon en verre 50mg
10762633 10 mg Flacon en verre 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10383912 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 358240500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00€
    351.65€ / 50mg
    Économisez 38.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 31430-18-9 | C14H11N3O3S | 301.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31430-18-9
Formule moléculaire C14H11N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 301.32
Numéro MDL MFCD00005588
Clé InChI KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nocodazole, oncodazole, nocodazol, nocodazolum, nocidazole, nocodazole usan:inn, nocodazol inn-spanish, nocodazolum inn-latin, unii-sh1wy3r615, methyl 5-2-thenoyl-2-benzimidazolecarbamate
CID PubChem 4122
ChEBI CHEBI:34892
Nom IUPAC Méthyl N-[6-(thiophène-2-carbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
SMILES COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CS3
Specifications
Nom chimique ou matériau Nocodazole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 300.0°C to 305.0°C
Couleur Marron-orange à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso,dmf,ethanol,chloroform,acetone
Poids de la formule 301.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nocodazole
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.