Learn More
Nocodazole, MedChemExpress
Code produit 16451887
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451887 50 mg
16436216 100 mg
16425728 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16451887 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13520
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
MedChemExpress Nocodazole (Oncodazole) is a rapidly-reversible inhibitor of microtubule. Nocodazole binds to β-tubulin and disrupts microtubule assembly/disassembly dynamics, which prevents mitosis and induces apoptosis in tumor cells. Nocodazole inhibits Bcr-Abl, and activates CRISPR/Cas9.
Nocodazole (Oncodazole) is a rapidly-reversible inhibitor of microtubule. Nocodazole binds to β-tubulin and disrupts microtubule assembly/disassembly dynamics, which prevents mitosis and induces apoptosis in tumor cells. Nocodazole inhibits Bcr-Abl, and activates CRISPR/Cas9.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nocodazole
Forme physique Solid
CAS 31430-18-9
Couleur Jaune clair
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H11N3O3S
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme Oncodazole R17934
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (66.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(C(C3=CC=CS3)=O)C=C2N1
Poids moléculaire (g/mol) 301.32
Poids de la formule 301.32
Pourcentage de pureté 98.63%
Qualité Research