Learn More
Liebherr™ Congélateurs à air forcé NoFrost série GGv
Code produit 12507166 Tous les produits Liebherr Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
388 l
Finition externe:
Acier inoxydable
Dégivrage:
Automatique, gaz chaud
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Finition externe Dégivrage unitSize
12507166 388 l Acier inoxydable Automatique, gaz chaud 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12507166 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur GGv 5860
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre des performances de congélation exceptionnelles pour une fraîcheur longue durée de qualité professionnelle. Les congélateurs à air forcé NoFrost Liebherr™ série GGv garantissent l’absence de glace et de givre dans l’appareil et son contenu grâce à une technologie écoénergétique qui brasse l’air froid tout en évacuant l’humidité.
Congélateur NoFrost à refroidissement à air forcé, assisté par ventilateur et dégivrage par gaz chaud pour maintenir une qualité optimale longue durée des aliments et des produits.
  • Système de refroidissement à air forcé haute performance : Congèle rapidement les produits et maintient une température uniforme
  • Système de dégivrage par gaz chaud à faible consommation énergétique :
    • Dégivrage moins fréquent : cycles en fonction du temps de fonctionnement du compresseur pour une élimination presque totale du dégivrage
    • Dégivrage plus rapide : réduit la durée de ∼30 à seulement 10 min., limitant au minimum l’augmentation de la température
  • Alarme de température : le signal sonore et visuel indique si la limite inférieure ou supérieure a été dépassée
  • Tablettes en fil réglables et pieds réglables en hauteur pour un nettoyage facile et pratique
  • Entretien minimum : Un condenseur efficace et accessible situé dans le panneau arrière supprime le remplacement ou le nettoyage du filtre
  • Respectueux de l’environnement : Efficacité énergétique accrue grâce à des réfrigérants respectueux de l’environnement
  • Porte ergonomique et élégante à charnières réversibles : Ouverture facile, nettoyage facile et flexibilité maximale
Spécification
Type Ventilated Freezer
Capacité (métrique) 388 l
Gamme de températures -14°C to -28°C
Modèle de porte Self-closing SwingLine with Slimline Handle
No. of Doors 1
Côté charnière Right Interchangeable
Matériau de la hotte Acier
Intérieur Polystyol Liner
Finition externe Acier inoxydable
Étagères 5 Adjustable, Plastic-coated Grid
Capacité (métrique) d’étagère 60 kg
Certifications/Conformité CE, ISO 14001, ISO 9001
Affichage Digital, External
Couleur Argent
Type de condenseur Fan-forced
Type de contrôle Buttons, with Temperature Alarm
Comprend Stainless steel feet, adjustable 150-180mm
Gamme de produits NoFrost
Dégivrage Automatique, gaz chaud
Modèle GGv 5860 X
Dimensions (P x l x H) intérieures 50 D x 61 W x 139.5 H cm
Dimensions (L x l x H) extérieures 75 L x 75 W x 206.4 H cm
Sécurité d’accès Serrure
Alimentation électrique 220 - 240 V 50 Hz 400 w 3.0 A
Consommation d’énergie 3.701 kWh/24 hr., 1351 kWh/yr.
Réfrigérant R290
Poids à l’expédition (métrique) 117 kg
Poids (métrique) 109 kg