Learn More
Nojirimycin-1-Sulfonic Acid, TRC
Code produit 30483811
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30483811 50 mg 50mg
30471602 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30483811 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN63500050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114417-84-4
Formule moléculaire C6 H13 N O8 S
Poids moléculaire (g/mol) 259.23
Nom IUPAC [(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)piperidin-2-yl] hydrogen sulfate
SMILES OC[C@H]1NC(OS(=O)(=O)O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nojirimycin-1-Sulfonic Acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO8S/c8-1-2-3(9)4(10)5(11)6(7-2)15-16(12,13)14/h2-11H,1H2,(H,12,13,14)/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Poids de la formule 259.0362