Learn More
3M™ Nomad™ Tapis extérieur vinyle traffic intense Terra 8250
Code produit 17823256
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
6 x 1,2 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17823256 6 x 1,2 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17823256 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100283949
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le tapis vinyle trafic intense Terra 3M™ Nomad™ 8250 est un tapis gratte-pieds en vinyle à boucles, convenant à une utilisation en intérieur, en extérieur ou dans les sas d’entrée des passages à forte fréquentation.
  • Piégez et retenez la saleté et l’humidité dans les passages à forte fréquentation avec le tapis vinyle trafic intense 3M™ Nomad™ Terra 8250.
  • Notre tapis gratte-pieds en vinyle à boucles convient à une utilisation intérieure, extérieure ou dans les sas d’entrée des passages à forte fréquentation, offrant ainsi une excellente résistance à la graisse et à l’huile. La structure ouverte à boucles permet d’éliminer, de capturer et de masquer la saleté et l’humidité, pour éviter qu’elles ne soient transportées à l’intérieur du bâtiment. La thibaude en vinyle rembourré protège les surfaces du sol en intérieur et le rend facile à nettoyer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 6 x 1,2 m
Couleur Dark Gray
Longueur (impériale) 19.685 ft.
Longueur (métrique) 6 m
Matériau Vinyl
Type Entrance Mat
Largeur (impériale) 3.937 ft.
Largeur (métrique) 1.2 m