Learn More
Nomega-(4-méthoxy-2,3,6-triméthylphénylsulfonyle)-L-arginine monohydratée, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15458456
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
15458456 5 g 5g
15448456 1 g 1g
2 options
Code produit. 15458456
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63697.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80745-10-4
Formule moléculaire C16H26N4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 386.467
Numéro MDL MFCD01862361
Clé InChI FUSAEZSSVDNYPO-LBPRGKRZSA-N
Synonyme h-arg mtr-oh, h-arg mtr-oh.1/2h2o, s-2-amino-5-3-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl sulfonyl guanidino pentanoic acid, l-arginyl-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl, n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine, nomega-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-d-arginine, nomega-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine, amino acid series, arginine mtr-oh, n pound inverted question mark 4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine
CID PubChem 7408178
Nom IUPAC (2S)-2-amino-5-[[amino-[(4-méthoxy-2,3,6-triméthylphényl)sulfonylamino]méthylidène]amino]acide pentanoïque
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)N)N)C)C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Nomega-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginine monohydrate
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 404.48
Sensibilité Moisture sensitive
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre