Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 384 puits avec surface anti-fixation
GREENER_CHOICE
Code produit 11897311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
40 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11897311 Noir 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11897311 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 784900
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La surface anti-fixation est caractérisées par une faible capacité de liaison aux protéines, peptides, ADN et ARN, et augmente la sensibilité du dosage en réduisant le bruit de fond, améliorant ainsi le rapport signal-bruit. Les microplaques à 384 puits avec surface anti-fixation Greiner Bio One™ restent stables dans des conditions de dosage courantes et ne se dégradent pas pendant le stockage à court terme.
Les caractéristiques de la surface anti-fixation sont les suivantes : 
  • Propriétés de liaison biomoléculaire non spécifiques ultra faibles (protéines, ADN, ARN) 
  • Stabilité à long terme de la surface sans dégradation ni lixiviation 
  • Sensibilité de dosage plus élevée avec un bruit de fond réduit
Avantages : augmentation significative de la sensibilité des dosages, en réduisant le bruit de fond et en améliorant le rapport signal-bruit 
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable 
  • Apyrogène 
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001 
  • Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini 
  • Profil de puits : Small Volume™ 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumérique
Certifications/Conformité DIN ISO 9001
Format Étalon
Array 16 x 24
Type de liaison Anti-fixation
Couleur Noir
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 384
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Répulsif aux protéines, non liant
Volume total (métrique) du puits 28 μl
Type de puits Fond plat (puits en F)
Nb par paquet 40
Quantité 40/boîte