Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire PVC flexible non DEPH
Code produit 13204419 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
Pression maximale:
21 psi
25 psi
28 psi
31°psi
36°psi
43 psi
49°psi
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Pression maximale Conditionnement
13204419 3.2 mm 31°psi 1 pièce
13284419 8 mm 21 psi 1 pièce
13294419 8 mm 28 psi 1 pièce
13264419 6.4 mm 25 psi 1 pièce
13214419 4.8 mm 31°psi 1 pièce
13214429 8 mm 36°psi 1 pièce
13224419 3.2 mm 43 psi 1 pièce
13284409 1,6 mm 49°psi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13204419 Supplier Masterflex™ Supplier No. 9550504
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez cette tubulure en PVC pour le transfert de liquides, de gaz et de produits chimiques inorganiques rencontrés en laboratoire, les applications de distribution de peinture, de pigment et de savon. La tubulure de laboratoire en PVC sans DEHP Cole-Pa
  • Formulation non toxique sans DEHP
  • Rayons de courbure flexibles et petits
  • Transparente ; permet l’inspection visuelle et la surveillance du débit
  • Certifications : Conforme aux exigences de la FDA, proposition 65, REACH
  • Plage de températures : –50 à 73°C
  • Autoclavables
Specifications
Certifications/Conformité Conforme aux exigences de la FDA, proposition 65, REACH
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 3.2 mm
Matériau Tygon
Diamètre (métrique) externe 4,8 mm
Longueur totale (métrique) 15.24 m
Épaisseur (métrique) 2.4 mm
À utiliser avec (application) Appareils d’analyse, laboratoire général, utilisation pour le transfert de liquides, de gaz et de produits chimiques inorganiques rencontrés en laboratoire, applications de peinture, de pigments et de distribution de savon
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 1 unité
Couleur Transparent
Pression maximale 31°psi
Max. Operating Temperature (Metric) 73 °C