Description
- Pour le stockage et le transport de matériel biologique
- Fabriqué en polypropylène (PP) non toxique pour offrir résistance et clarté
- Les filetages externes offrent une surface intérieure lisse et uniforme, ce qui réduit le risque de contamination
- Les bouchons à vis sont également fabriqués en polypropylène pour offrir le même coefficient de dilatation que les tubes
- Bouchons à vis vendus séparément (21-200-103)
- Fond rond
Informations sur la commande
Bouchons à vis (21200103) vendus séparément
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Forme du fond | Rond |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de filetage | Externe |
| Quantité | 1000/sachet |
| Stérilité | Non-sterile |
| Graduated | No |
| Type de bouchon | Bouchon à vis (non inclus) |
| Afficher plus |