Description
- Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE)
- Emballage : Les pipets de transfert non stériles de Globe Scientific sont emballés dans une boîte distributeur unique. Cette boîte pratique est petite et compacte, idéale pour un usage sur le plan de travail. Le panneau avant articulé s'ouvre pour un accès rapide aux pipettes et peut être fermé lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour garder le contenu propre.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Contenance du bulbe (métrique) | 3.2 mL |
| Calibré | Non |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non stérile |
| Gouttes/ml | 20 |
| Graduée | Non |
| Longueur (impériale) | 6,1 in |
| Type d’emballage | 500/Pk., 10 Pk/Cs. |
| Couleur | Naturel |
| Show More |