Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de remplacement pour déminéralisateur d’eau non pressurisé en plastique
Code produit 10593634 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
100 L/h
50 L/h
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10593634 100 L/h 1 pièce
10665473 50 L/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10593634 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50155442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00€
    342.00€ / 1 pièces
    Économisez 23.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ces cartouches de remplacement non pressurisées fournissent une eau déminéralisée pour de nombreuses applications et doivent être utilisées avec un déminéralisateur d’eau Thermo Scientific™ non pressurisé en plastique.
Les cartouches de remplacement pour déioniseur d’eau non pressurisé en plastique Thermo Scientific™ fournissent une eau déionisée pour de nombreuses applications. Pour une utilisation avec de petits systèmes compacts de déminéralisation de l’eau en plastique, non pressurisés, fournissant de l’eau déminéralisée. Idéal pour les petits laboratoires, mais également pour alimenter les autoclaves et les laveurs dans les cabinets médicaux des médecins et dentistes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cartouche de remplacement pour DI 750
Débit 100 L/h
Taille du filtre 750 L
À utiliser avec (équipement) DI 750 non pressurisé (référence 03.1404)
Pureté 0,1 à 20 μS/cm
Type Déioniseur non pressurisé