Learn More
Étalon de turbidité non ratio, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11778495 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
500 mL
Turbidité:
0,0 NTU
1 NTU
10 NTU
100 NTU
20 NTU
200 NTU
40 NTU
4000 NTU
5 NTU
50 NTU
500 NTU
800 NTU
Conditionnement:
100mL
500mL
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Turbidité unitSize
11778495 100 mL 0,0 NTU 100mL
11738505 100 mL 10 NTU 100mL
11788495 500 mL 0,0 NTU 500mL
11718515 100 mL 100 NTU 100mL
11728515 500 mL 100 NTU 500mL
11738515 100 mL 200 NTU 100mL
11748515 500 mL 200 NTU 500mL
11758505 100 mL 20 NTU 100mL
11768505 500 mL 20 NTU 500mL
11713836 500 mL 4000 NTU 500mL
11703836 100 mL 4000 NTU 100mL
11778505 100 mL 40 NTU 100mL
11768515 500 mL 500 NTU 500mL
11708515 500 mL 50 NTU -
11778515 100 mL 800 NTU 100mL
11788515 500 mL 800 NTU 500mL
11728505 500 mL 5 NTU 500mL
11748505 500 mL 10 NTU 500mL
11708505 500 mL 1 NTU 500mL
11718505 100 mL 5 NTU 100mL
11798495 100 mL 1 NTU 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 11778495 Fournisseur Reagecon Code fournisseur CRS0.0100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisez des étalons de turbidité pour des mesures précises avec les instruments néphélométériques. Les étalons de turbidité non ratio, Reagecon™ sont composés de microsphères en polymère suspendus pour éliminer les problèmes liés aux étalons de formazine. Ils disposent de la traçabilité NIST, approuvés par l’EPA des États-Unis et certifiés précis à ±1 %.
Ces étalons de turbidité éliminent les problèmes de manipulation, de stabilité et de précision associés aux étalons de turbidité traditionnels de formazine. Ils sont certifiés traçables à NIST Le matériau de référence 1690 est disponible dans une gamme de concentrations allant de 0 à –4000 NTU.
  • Non toxique et non cancérogène, sans exigences particulières de manipulation ou d’élimination
  • Particules de forme sphérique bien définie, de diamètre –compris entre 0,01 μet 0,2 m.
  • Les particules restent en suspension, —elles ne se détériorent pas et ne se déposent pas.
  • Une longue durée de conservation stable de 2 ans à toutes les concentrations
  • Le mélange de solutions prêtes à l'emploi, —pratique et rapide, est déconseillé car il entraîne l'incorporation d'air.
Spécification
Type Étalon de turbidité non ratio
À utiliser avec (équipement) Instruments autres que pour l’analyse de rapports
À utiliser avec (application) Mesure de la turbidité néphélométrique
Précision plusmn; 1 %
Turbidité 0,0 NTU
Certifications/Conformité NIST, approuvé par l’EPA des États-Unis
Volume (métrique) 100 mL