Learn More
Soupape antiretour pour lignes de vide
Code produit 10208114
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
11 à 15 mm
4 à 7 mm
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10208114 4 à 7 mm 5 pièces
10709155 11 à 15 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10208114 Fournisseur Azlon Code fournisseur NWH902P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour être utilisé dans les conduites de vide et les systèmes de manipulation de liquides
  • La soupape à disque en néoprène ne comporte pas de ressort et fonctionne à très faible contre-pression (la soupape NWH905P est maintenant fabriquée à partir de caoutchouc nitrile)
  • Utile pour empêcher la contre-pression dans les flacons de filtration
  • Une flèche imprimée indique la direction du débit
  • Rigide avec des bras coniques cannelés permettant une bonne préhension sur la tubulure
  • Démontage facile pour le nettoyage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 4 à 7 mm
Matériau PP, néoprène
À utiliser avec (application) Pour empêcher la contre-pression dans les flacons de filtration
Type de produit Soupape antiretour