Learn More
Micronova™ Revêtement BucketLiner non stérile
Code produit 32236918 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
24 x 24 po
31 x 19 in
Conditionnement:
200 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
32236918 24 x 24 po 200 pièces
13182370 31 x 19 in 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32236918 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BKL2424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00€
    1062.10€ / 200 pièces
    Économisez 227.90€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Le revêtement BucketLiner non stérile de Micronova™ crée une barrière imperméable entre les désinfectants puissants et les parois des seaux ou entre le produit et le contenant.
  • Le stratifié est à 75 LDPE %, 25 % Nylon
  • Excellent pour les désinfectants et les solutions de nettoyage
  • Idéal pour le transfert de pièces ou de matières premières
  • épaisseur : 3 microns
  • Emballé à plat, sous double emballage individuel ou conditionné en vrac
  • Supporte l’autoclave avec un contenu liquide
  • Les revêtements non stériles sont conditionnés en vrac par sachet de 50, chaque boîte contenant 200 revêtements
Spécification
Type de produit Revêtement pour seaux
Matériau LDPE, Nylon
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Dimensions 24 x 24 po
À utiliser avec (application) Transport de produits ou confinement de liquides
À utiliser avec (équipement) Seaux de série B-7 ou seau de taille similaire
Hauteur (métrique) 60 cm
Longueur (métrique) 60 cm
Quantité 24/Pk.