Description
- Facile à prendre directement sur le présentoir.
- Les racks sont entièrement autoclavables et scellés avec un élément adhésif de sécurité
- Un code couleur permet de différencier les modèles d'embouts et d'indiquer la compatibilité. Gilson™ modèle de pipette
Spécification
Spécification
| Description | Pointe de pipette |
| Volume (métrique) | 1 à 10 ml |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | D10ML |
| Précision | 0 à 0,012 μl, −0,025 à 0,025 μl |
| Longueur (métrique) | 16 cm |
| Certifications/Conformité | CE, IVD |
| À utiliser avec (application) | Pour les industries médicale, pharmaceutique et agro-alimentaire, dans divers domaines et applications comme la PCR, la biologie moléculaire ou la technologie cellulaire |
| Type de pointe | Universal |
| Afficher plus |