Learn More
Kartell™ Tube à centrifuger conique gradué non stérile
Description
- Supporte des températures extrêmes comprises entre -80°C et +121°C
- Comprend un bouchon à joint bleu à filetage avec bord nervuré pour une ouverture et une fermeture faciles et sûres
- Fond conique pour une récupération totale des échantillons
- Les graduations faciles à lire sont pré-imprimées
- Conçu pour la collecte ou le transport d’échantillons
- Apyrogène et sans endotoxines
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Diamètre (métrique) | 30 mm |
| FCR max. | RCF 9400 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | CE/IVD |
| Type de bouchon | Bouchon à joint |
| Couleur | Transparent |
| Longueur (métrique) | 117 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Graduée | Oui |
| Afficher plus |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?