Description
- Durabilité supérieure avec des murs renforcés et des « tourelles » résistantes à l'écrasement aux coins
- Manipulation facile avec des languettes pour éviter que les réservoirs empilés ne collent entre eux
- Diplômé 5, 10 mL
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié sans DNase, RNase et pyrogène |
| Couleur | blanc |
| Capacité (métrique) | 25 mL |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Réservoir de réactif |
| À utiliser avec (application) | Pipetage |
| Conditionnement | Conditionnement en vrac |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Canaux | 1 |
| Afficher plus |