Learn More
TRC
Code produit 30477257
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30477257 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477257 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN649250500MG
Des molécules organiques de haute purité et des normes d’analyse, commercialisés de manière stratégiques dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonadecafluoro-decanoic Acid Ammonium Salt
CAS 3108-42-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10H4F19NO2
Quantité 500 mg
Synonyme Ammonium perfluorodecanoate
Formule InChI InChI=1S/C10HF19O2.H3N/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29;/h(H,30,31);1H3
SMILES FC(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O.N
Nom IUPAC azathioprine ;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadécafluorodécanate
Poids moléculaire (g/mol) 531.11
Poids de la formule 530.9939
Pourcentage de pureté >95