Learn More
Nonadécane, TRC
Code produit 30466094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466094 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466094 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN6489501G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Nonadecane
CAS 629-92-5
Formule moléculaire C19 H40
Quantité 1 g
Synonyme Nonadecane, NSC 77136, n-Nonadecane
Formule InChI InChI=1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nom IUPAC Nonadécane
Poids moléculaire (g/mol) 268.52
Poids de la formule 268.313