Learn More
Acide nonafluoro-1-butanesulfonique (50 μg/mL dans l’acétonitrule), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Perfluorobutanesulfonic acid |
| CAS | 375-73-5 |
| Formule moléculaire | C4 H F9 O3 S |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | 1-Butanesulfonic acid, nonafluoro- (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, 1-Perfluorobutanesulfonic acid, Eftop FBSA, Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, Nonafluorobutanesulfonic acid, Perfluorobutanesulfonic acid, PFBS |
| Formule InChI | InChI=1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16) |
| SMILES | OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,4,4-nonafluorobutane-1-acide sulfonique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 300.1 |
| Poids de la formule | 299.9503 |
| Show More |