Learn More
Acide nonafluoro-1-butanesulfonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluorobutanesulfonic acid |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16) |
| Poids de la formule | 299.9503 |