Learn More
Fluorure de nonafluoro-1-butanesulfonyle, TRC
Code produit 30473499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473499 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN6493201G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonafluoro-1-butanesulfonyl Fluoride
CAS 375-72-4
Formule moléculaire C4 F10 O2 S
Quantité 1 g
Synonyme Perfluorobutanesulfonyl Fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride (ACI), 1-Butanesulfonyl fluoride','nonafluoro- (6CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutan-1-sulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutanesulfonyl fluoride, n-Nonafluorobutanesulfonyl fluoride, Nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, Nonafluorobutanesulfonic acid fluoride, Nonafluorobutanesulfonyl fluoride, Nonaflyl fluoride, Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, Perfluorobutan-1-sulfonyl fluoride, Perfluorobutanesulfonyl fluoride, Perfluorobutylsulfonyl fluoride, 1-Butanesulfonyl fluoride','1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro- (8CI','9CI','ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride (ACI)
Formule InChI InChI=1S/C4F10O2S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)F
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4-fluorure de nonafluorobutane-1-sulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 302.09
Poids de la formule 301.9459