Learn More
Nonafluoro-1-iodobutane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452658 100 g 100g
11432658 5 g 5g
11442658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16671.22
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 423-39-2 | C4F9I | 345.934 g/mol
Nonafluoro-1-iodobutane is used as iodine atom donor in the synthesis of iodocyclohexane. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nonafluoro-1-iodobutane est utilisé comme donneur d’atomes d’iode dans la synthèse de l’iodocyclohexane. Il est utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l’obscurité à l’écart des agents oxydants. Incompatible avec les métaux alcalins et la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 423-39-2
Formule moléculaire C4F9I
Poids moléculaire (g/mol) 345.934
Numéro MDL MFCD00001062
Clé InChI PGRFXXCKHGIFSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorobutyl iodide, nonafluoro-1-iodobutane, nonafluorobutyl iodide, perfluorobutyliodide, n-nonafluorobutyl iodide, perfluoro-n-butyl iodide, 1-iodoperfluorobutane, ccris 9008, 1-iodononafluorobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodo
CID PubChem 67917
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodobutane
SMILES C(C(C(F)(F)I)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonafluoro-1-iodobutane
Point de fusion -89°C to -87°C
Densité 2.01
Point d’ébullition 67°C
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.329
Quantité 100 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1777546
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 345.93
Pourcentage de pureté 97%