Learn More
Chlorure de nonafluorobutanesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357279 1 g 1g
11367279 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357279 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27437.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2991-84-6 | Molecular Formula: C4ClF9O2S | Molecular Weight: 318.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2991-84-6
Formule moléculaire C4ClF9O2S
Poids moléculaire (g/mol) 318.54
Numéro MDL MFCD03412262
Clé InChI IRFCLLARAUQTNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nonafluoro-1-butanesulfonyl chloride, nonafluorobutane-1-sulfonyl chloride, perfluorobutanesulfonyl chloride, perfluorobutanesulphonyl chloride, nonafluorobutanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro, acmc-20ak1o, perfluorobutylsulfonyl chloride, nonafluoro-n-butanesulfonyl chloride
CID PubChem 324955
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonafluorobutanesulfonyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Nom IUPAC nonafluorobutane-1-sulfonyl chloride
Poids de la formule 318.55
Pourcentage de pureté 98%