Learn More
Fluorure de nonafluorobutanesulfonyle, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449237 100 g 100g
11418690 5 g 5g
11439237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21322.22
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 375-72-4 | C4F10O2S | 302.086 g/mol
Benzynes were generated from o-(trimethylsilyl) phenols using nonafluorobutanesulfonyl fluoride (NfF) by a domino process.Nonafluorobutanesulfonyl fluoride (nonaflyl fluoride, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) is the most widely used commercially available reagent for the synthesis of nonaflates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les benzynes ont été générés à partir de phénols o-(triméthylsilyl) à l’aide d’un fluorure de nonafluorobutanesulfonyl (NfF) par un procédé domino. Le fluorure de nonafluorobutanesulfonyl (fluorure de nonaflyle, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) est le réactif le plus largement utilisé sur le marché pour la synthèse de nonaflates.
Solubilité
Hydrolyses dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker à l’écart des agents oxydants forts, de l’humidité, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-72-4
Formule moléculaire C4F10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 302.086
Numéro MDL MFCD00007422
Clé InChI LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro
CID PubChem 67814
Nom IUPAC Fluorure de 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonyle
SMILES C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Point de fusion -110°C
Densité 1.75
Point d’ébullition 65°C to 66°C
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.281
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1813589
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyses in water.
Poids de la formule 302.09
Pourcentage de pureté ≥90%