Learn More
Acide nonafluoropentanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluoropentanoic acid |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16) |
| Poids de la formule | 263.9833 |
| Pourcentage de pureté | >95% |