Learn More
Nonanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438436 500 g 500g
11428436 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15908.36
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 124-19-6 | C9H18O | 142.242 g/mol
Nonanal is used for fragranced end-products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nonanal est utilisé pour les produits finis parfumés.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents réducteurs, les bases fortes et les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-19-6
Formule moléculaire C9H18O
Poids moléculaire (g/mol) 142.242
Numéro MDL MFCD00007030
Clé InChI GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pelargonaldehyde, 1-nonanal, nonanaldehyde, nonyl aldehyde, n-nonaldehyde, nonylic aldehyde, nonylaldehyde, nonaldehyde, n-nonanal, 1-nonaldehyde
CID PubChem 31289
ChEBI CHEBI:84268
Nom IUPAC nonane
SMILES CCCCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonanal
Densité 0.825
Point d’ébullition 79°C to 81°C (12 mmHg)
Point d’éclair 63°C (145°F)
Indice de réfraction 1.424
Quantité 500 g
Beilstein 1236701
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 97%