Learn More
Nonanal, TRC
Code produit 30135980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135980 10 g 10g
30137484 50 g 50g
30009912 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135980 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN64933010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-19-6
Formule moléculaire C9 H18 O
Poids moléculaire (g/mol) 142.24
Nom IUPAC nonane
SMILES CCCCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pelargonaldehyde
Quantité 10 g
Synonyme Nonanal, Nonanaldehyde (7CI), Aldehyde C 09, Aldehyde C 9, NSC 5518, Nonaldehyde, Nonanoic aldehyde, Nonylaldehyde, Nonylic aldehyde, Pelargonaldehyde, Pelargonic aldehyde, n-Nonanal, n-Nonylaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Poids de la formule 142.1358