Learn More
Nonanophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434933 50 g 50g
11424933 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434933 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12238.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6008-36-2 | C15H22O | 218.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6008-36-2
Formule moléculaire C15H22O
Poids moléculaire (g/mol) 218.34
Numéro MDL MFCD00048965
Clé InChI PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy
CID PubChem 80108
Nom IUPAC 1-phénylnonan-1-one
SMILES CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonanophenone
Point de fusion 14°C
Densité 0.94
Point d’ébullition 139°C to 140°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.506
Quantité 50 g
Beilstein 2047454
Poids de la formule 218.34
Pourcentage de pureté 97%