Learn More
Chlorure de nonanoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493248 25 g 25g
11403258 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17671.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 764-85-2 | Molecular Formula: C9H17ClO | Molecular Weight: 176.684 g/mol
Nonanoyl chloride is used for the acylation of amine groups of chitosan to simultaneously improve its material properties and adsorption capacity. It was also used in the synthesis of N-nonanoyl piperonylamide, caged vanilloid, N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamide or N-(2-Nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamide, n-benzylnonanamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de nonanoyl est utilisé pour l’acylation des groupes d’amines du chitosan afin d’améliorer simultanément ses propriétés et sa capacité d’adsorption. Il a également été utilisé dans la synthèse du N-nonanoyl pipéronylamide, du vanilloïde en cage, du N-(4-hydroxy-3-méthoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamide ou du N-(2-nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamide, n-benzyl nonanamide.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 764-85-2
Formule moléculaire C9H17ClO
Poids moléculaire (g/mol) 176.684
Numéro MDL MFCD00000768
Clé InChI NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nonanoic acid chloride, pelargonoyl chloride, pelargonyl chloride, nonanoylchloride, n-nonanoyl chloride, unii-0v0dum0390, nonanoylchlorid, nananoyl chloride, nonanic acid chloride, pelargonic acid chloride
CID PubChem 69819
Nom IUPAC Chlorure de nonanoyle
SMILES CCCCCCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Nonanoyl chloride
Point de fusion -61°C
Densité 0.94
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.438
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1362621
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 176.69
Pourcentage de pureté 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonanoyl chloride
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonanoyl chloride
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.