Learn More
Chlorure de nonanoyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nonanoyl Chloride |
| CAS | 764-85-2 |
| Formule moléculaire | C9H17ClO |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | NSC 9829, Nonanoic Acid Chloride, Pelargonic Acid Chloride, Pelargonoyl Chloride, Pelargonyl Chloride, n-Nonanoyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC(=O)Cl |
| Nom IUPAC | Chlorure de nonanoyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.68 |
| Poids de la formule | 176.0968 |