Learn More
Nonatriacontane, TRC
Code produit 30466398
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30466398 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466398 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN458450100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7194-86-7
Formule moléculaire C39 H80
Poids moléculaire (g/mol) 549.05
Synonyme Nonatriacontane, n-Nonatriacontane
Nom IUPAC nonatriacontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Nonatriacontane
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C39H80/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-39H2,1-2H3
Poids de la formule 548.626