Learn More
Melford Nonidet P40 Remplaçant
Code produit 30018595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018595 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018595 Fournisseur Melford Code fournisseur N59000500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Réactif de qualité laboratoire.
Grade de réactif de laboratoire.
Réactif de qualité laboratoire. Nonidet Le P-40 est un détergent non ionique et non dénaturant.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nonidet P-40 Substitute
CAS 9002-93-1
Quantité 500 ml
Formule moléculaire C16H26O2