Learn More
Justrite™ Bidons de sécurité non métalliques pour déchets liquides
Code produit 12779606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
2 gal
5 gal
Couleur:
Blanc
Rouge
Matériau:
PE-HD, Raccord en acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Couleur Matériau Conditionnement
12779606 2 gal Rouge PE-HD, Raccord en acier inoxydable 1 pièce
12913695 5 gal Blanc PE-HD, Raccord en acier inoxydable 1 pièce
10723873 5 gal Rouge PE-HD, Raccord en acier inoxydable 1 pièce
12993685 2 gal Blanc PE-HD, Raccord en acier inoxydable -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12779606 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 14762Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.32€
    253.14€ / 1 pièces
    Économisez 106.18€
    29% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Résiste aux chocs, perforations et ébrèchements. Le bidon de sécurité non métallique pour déchets liquides est pourvu d’une ouverture large et d’un dispositif de blocage du bouchon en position ouverte pour un remplissage / versement aisé.
Résiste aux chocs, perforations et ébrèchements.Le bidon de sécurité non métallique pour déchets liquides est pourvu d’une ouverture large et d’un dispositif de blocage du bouchon en position ouverte pour un remplissage / versement aisé.
  • Résiste aux chocs, aux perforations et aux produits chimiques
  • Stockage en toute sécurité des liquides corrosifs pour les bidons de sécurité en acier inox ou en acier recouvert
  • Disponibles avec raccords en acier inox
  • Pare-flamme double-paroi de protection contre l’ignition extérieure
  • Bouchon à ventilation automatique pour prévenir l’accumulation de pression entre 3 et 5 psig
Certifications
Homologation FM (sauf 17-985-72C).
† Avec jauge de remplissage automatique.
Spécification
Capacité (métrique) 7,5 L
Certifications/Conformité FM
Diamètre (métrique) externe 30,5 cm
Diamètre (impériale) externe 12 in
Capacité (impériale) 2 gal
Couleur Rouge
Hauteur (métrique) 37,5 cm
Taille de l’ouverture (impériale) 3,65 po
Diamètre (métrique) de l’ouverture 9,3 cm
Comprend Pare-flamme et raccord en acier inoxydable
À utiliser avec (application) Pour un remplissage / versement facile
Hauteur (impériale) 14,75 in
Matériau PE-HD, Raccord en acier inoxydable
Type de produit Bidon pour la collecte de déchets liquides