Learn More
Justrite™ Bidons de sécurité non métalliques pour déchets liquides
Description
Résiste aux chocs, perforations et ébrèchements.Le bidon de sécurité non métallique pour déchets liquides est pourvu d’une ouverture large et d’un dispositif de blocage du bouchon en position ouverte pour un remplissage / versement aisé.
- Résiste aux chocs, aux perforations et aux produits chimiques
- Stockage en toute sécurité des liquides corrosifs pour les bidons de sécurité en acier inox ou en acier recouvert
- Disponibles avec raccords en acier inox
- Pare-flamme double-paroi de protection contre l’ignition extérieure
- Bouchon à ventilation automatique pour prévenir l’accumulation de pression entre 3 et 5 psig
Certifications
Homologation FM (sauf 17-985-72C).
† Avec jauge de remplissage automatique.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 19 L |
| Certifications/Conformité | FM |
| Diamètre (métrique) externe | 30,5 cm |
| Diamètre (impériale) externe | 12 in |
| Capacité (impériale) | 5 gal |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 50,8 cm |
| Diamètre (impériale) de l’ouverture | 3,65 in |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 9,3 cm |
| Comprend | Pare-flamme et raccord en acier inoxydable |
| Afficher plus |