Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette non stériles pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™
Tous les produits MBP Molecular BioProducts ProduitsDescription
Améliorez les performances de pipetage avec les pointes de pipette non stériles Thermo ScientificTM pour systèmes de manipulation de liquides BeckmanTM, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Ils fournissent des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
Caractéristiques :
- Disponible en version faible rétention et pointes longues
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Cônes à longueur étendue compatibles avec les plaques DeepWell™ à 96, 384 et 1 536 puits
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 250 pi |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Conducteur |
| À utiliser avec (équipement) | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX SPAN-8 |
| Gamme de produits | Beckman |
| Fit for Purpose | Qualité certifiée |