Learn More
(+)-Nootcatone, cristallin, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489446 1 g 1g
11499446 5 g 5g
11409456 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489446 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19166.03
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4674-50-4 | C15H22O | 218.34 g/mol
(+)-Nootkatone, crystalline is used as an effective repellent in mosquitos, bed bugs, lone star ticks and head lice. It is also used as a food additive and flavoring material in beverages. It finds application in fragrances, cosmetics and pharmaceuticals. Further, it is used as a flavor material in beverage, frozen dairy and baked good applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (+)-Nootkatone, cristallin est utilisé comme répulsif efficace dans les moustiques, les punaises de lit, les tiques dʼétoile seule et les poux de tête. Il est également utilisé comme additif alimentaire et comme matière aromatisante dans les boissons. Il trouve son application dans les parfums, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. De plus, il est utilisé comme matériau de saveur dans les boissons, les produits laitiers congelés et les bonnes applications cuites.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’éthanol et le chloroforme. Partiellement solubles dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4674-50-4
Formule moléculaire C15H22O
Poids moléculaire (g/mol) 218.34
Numéro MDL MFCD00036591
Clé InChI WTOYNNBCKUYIKC-SLEUVZQESA-N
Synonyme unii-zms1vjk5hy, zms1vjk5hy, nootkatone,-, +-nootkatone, crystalline, 2 3h-naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-1-methylethenyl-, 4s,4ar,6s, unii-3k3okv2a5a component, 4s,6s,4ar-4,4a-dimethyl-6-1-methylvinyl-3,4,5,6,7,8,4a-heptahydronaphthale n-2-one
CID PubChem 7567181
Nom IUPAC (4S,4aR,6S)-4,4a-diméthyl-6-prop-1-én-2-yl-3,4,5,6,7,8-hexahydronaphthalèn-2-one
SMILES CC1CC(=O)C=C2C1(CC(CC2)C(=C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Nootkatone
Point de fusion 34°C to 36°C
Densité 0.997
Point d’ébullition 125°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 99°C (210°F)
Quantité 1 g
Beilstein 4676969
Informations sur la solubilité Slightly soluble in ethanol and chloroform. Partly soluble in water.
Rotation optique +185° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 218.34
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Cristalline